Läs mer
3-aminotieno[2,3-b]pyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10191262
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10191262 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10673023 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10191262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00759EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 58327-75-6
Molekylformel C8H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 194.208
MDL-nummer MFCD03783349
InChI-nyckel HGKGNTBBCCWIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, maybridge4_002771, 3-amino-2-carboxythieno 2,3-b pyridine, 3-aminothiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-amino, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 3-amino
PubChem CID 323535
IUPAC-namn 3-aminotieno[2,3-b]pyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminothieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 194.21
Procent renhet 97%