Läs mer
3-aminotieno[2,3-b]pyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673023
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10673023 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10191262 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10673023 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00759DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 58327-75-6
Molekylformel C8H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 194.208
MDL-nummer MFCD03783349
InChI-nyckel HGKGNTBBCCWIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, maybridge4_002771, 3-amino-2-carboxythieno 2,3-b pyridine, 3-aminothiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-amino, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 3-amino
PubChem CID 323535
IUPAC-namn 3-aminotieno[2,3-b]pyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminothieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.21
Procent renhet 97%