Läs mer
3-Aminothiophenol, 97%
Produktkod. 11487146
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487146 5 g 5g
11497146 25 g 25g
11329519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25473.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22948-02-3 | C6H6NS | 124.18 g/mol
3-aminotiofenol användes som analyt under tillverkningen av topp-till-botten sammanfogade system bestående av en silver nanotråd och nanosfärer. Det användes för att bilda polyanilin-analogt monolager på guldytan genom att förankra till guldsubstratet genom tioldelen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-aminotiofenol användes som analyt under tillverkningen av topp-till-botten sammanfogade system bestående av en silver nanotråd och nanosfärer. Det användes för att bilda polyanilin-analogt monolager på guldytan genom att förankra till guldsubstratet genom tioldelen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22948-02-3
Molekylformel C6H6NS
Molekylvikt (g/mol) 124.18
MDL-nummer MFCD00007791
InChI-nyckel KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
PubChem CID 31577
LEDER NC1=CC=CC([S-])=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminothiophenol
Densitet 1.179
Kokpunkt 123°C to 125°C (8 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.659
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3267
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 3-aminobensentiol
Formel vikt 125.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.