Läs mer
3-Aminothiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10021970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10021970 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10021970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminothiophenol
Namnnotering 98%
CAS 22948-02-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1790g/mL, 1.179
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H6NS
Linjär formel H2NC6H4SH
Brytningsindex 1.6560 to 1.6580
MDL-nummer MFCD00007791
Kvantitet 5g
Beilstein 13, 425
Synonym 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
InChI-nyckel KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
LEDER NC1=CC=CC([S-])=C1
IUPAC-namn (3-aminophenyl)sulfanide
Molekylvikt (g/mol) 124.18
PubChem CID 31577
Formel vikt 125.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminothiophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.