missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3’-Anhydro Ezetimibe Alcohol Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Anhydro Ezetimibe Alcohol Impurity |
| CAS | 1374250-07-3 |
| Molekylformel | C24H23F2NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (betaR,gammaS)-gamma-[(4-Fluorophenyl)amino]-beta-[3-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-yl]-4-hydroxybenzenepropanol, Ezetimibe Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23F2NO2/c25-20-8-4-17(5-9-20)2-1-3-19(16-28)24(18-6-14-23(29)15-7-18)27-22-12-10-21(26)11-13-22/h1-2,4-15,19,24,27-29H,3,16H2/b2-1+/t19-,24+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](C\C=C\c1ccc(F)cc1)[C@H](Nc2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[(E,1S,2R)-1-(4-fluoroanilino)-5-(4-fluorophenyl)-2-(hydroxymethyl)pent-4-enyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.44 |
| Formel vikt | 395.1697 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?