Läs mer
3-Anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile, (Mixture of cis/trans isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E,Z mixture) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-22-17-10-14(11-18(23-2)19(17)24-3)9-15(12-20)13-21-16-7-5-4-6-8-16/h4-8,10-11,13,21H,9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 324.1474 |
| Procent renhet | >95% |