Läs mer
3-AP, MedChemExpress
Beskrivning
3-AP (PAN-811) is a potent inhibitor of the M2 subunit of ribonucleotide reductase (RR), and is a potent radiosensitizer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-AP |
| CAS | 143621-35-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H9N5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | PAN-811 NSC# 663249 OCX191 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (240.73 mM) |
| LEDER | S=C(N)N/N=C/C1=NC=CC=C1N |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.24 |
| Visa mer |