Läs mer
3-arylisoquinolinamine derivative, MedChemExpress
Produktkod. 16478038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478038 10 mg -
16473957 50 mg -
16427816 100 mg 100mg
16410508 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16478038 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32364
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-arylisoquinolinamine derivative
CAS 1029008-71-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19N3O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (170.44 mM)
LEDER NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(C=C3)=C1C=C3N(C)C
Molekylvikt (g/mol) 293.36
Formel vikt 293.36
Procent renhet 99.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death