missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-Hexahydro-5'-hydroxy-5,5-dimethyl-spiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalene]-4'-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3'aS,4'R,5'R,6'aR)-Hexahydro-5'-hydroxy-5,5-dimethyl-spiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalene]-4'-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 118375-00-1 |
| Molekylformel | C15H24O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [3'aS-(3'aα,4'α,5'β,6'aα)]-Hexahydro-5'-hydroxy-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalene]-4'-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O5/c1-14(2)7-19-15(20-8-14)5-9-4-11(16)12(10(9)6-15)13(17)18-3/h9-12,16H,4-8H2,1-3H3/t9-,10+,11-,12-/m1/s1 |
| LEDER | O=C([C@@H]1[C@@]2([H])CC3(C[C@@]2([H])C[C@H]1O)OCC(C)(C)CO3)OC |
| IUPAC-namn | methyl (3aS,4R,5R,6aR)-5-hydroxy-5',5'-dimethylhexahydro-1H-spiro[pentalene-2,2'-[1,3]dioxane]-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.35 |
| Formel vikt | 284.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?