Läs mer
3-Azabicyclo[3.3.0]oktan hydroklorid, TRC
Produktkod. 30337446
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30337446 1 g
1 options
Produktkod. 30337446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7953401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Molekylformel C7 H13 N . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI)
InChI formel InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
LEDER Cl.C1CC2CNCC2C1
IUPAC-namn 1,2,3,3a,4,5,6,6a-oktahydrocyklopenta[c]pyrrol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 147.65
Formel vikt 147.0815