Läs mer
3-Azetidinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Azetidinecarboxylic Acid |
| CAS | 36476-78-5 |
| Molekylformel | C4 H7 N O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)C1CNC1 |
| IUPAC-namn | azetidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.1 |
| Formel vikt | 101.0477 |