Läs mer
3-Azetidinemethanol hydrochloride, 95%
Produktkod. 15454218
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454218 500 mg 500mg
15444218 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57801.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928038-44-2 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
3-Azetidinmetanolhydroklorid används vid syntes av humana rhinovirushämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Azetidinmetanolhydroklorid
används vid syntes av humana rhinovirushämmare.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928038-44-2
Molekylformel C4H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 123.58
MDL-nummer MFCD08703352
InChI-nyckel AQUVQGSNKVDBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym azetidin-3-ylmethanol hydrochloride, 3-azetidinemethanol hydrochloride, azetidine-3-yl methanol hcl, 3-hydroxymethyl-azetidine hcl, azetidin-3-yl methanol hydrochloride, 3-hydroxymethyl azetidine hydrochloride, 3-azetidinemethanol, hydrochloride 1:1, azetidine-3-yl methanol hydrochloride, pubchem19094, 3-hydroxymethyl azetidine 3
PubChem CID 24801400
IUPAC-namn azetidin-3-ylmetanol;hydroklorid
LEDER C1C(CN1)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Azetidinemethanol hydrochloride
Kvantitet 500 mg
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 123.58
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.