Läs mer
3-Azido-1-propylamin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407029
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407029 1 g -
15417029 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65668.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Azido-innehållande reagens med karbonyl- och karboxylreaktivitet
Azido-innehållande reagens med karbonyl- och karboxylreaktivitet3-Azido-1-propylamin används vid framställning av perylendimidderivat genom att reagera med 1,6,7,12-tetrakloroperylen-3,4:9,10-tetrakarboxyanhydrid, som används i klickkemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Azido-innehållande reagens med karbonyl- och karboxylreaktivitet3-Azido-1-propylamin används vid framställning av perylendimidderivat genom att reagera med 1,6,7,12-
tetrakloroperylen-3,4:9,10-tetrakarboxyanhydrid, som används i klickkemi.
Löslighet
Löslig i DMSO, DMF, DCM, kloroform, THF och vatten. Blandbar med dimetylsulfoxid, dimetylformamid, diklormetan, tetrahydrofuran, kloroform och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88192-19-2
Molekylformel C3H8N4
Molekylvikt (g/mol) 100.125
MDL-nummer MFCD11046568
InChI-nyckel OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
PubChem CID 150110
IUPAC-namn 3-azidopropan-1-amin
LEDER C(CN)CN=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Azido-1-propylamine
Färg Gult
Flampunkt 60°C (140°F)
Linjär formel N3CH2CH2CH2NH2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,DMF,DCM,chloroform,THF,and water;Miscible with dimethylsulfoxide,dimethyl formamide,dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform and water.
Formel vikt 100.12
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Azido-1-propylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Azido-1-propylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.