Läs mer
3-Azido-1-propylamin
Beskrivning
Azido-innehållande reagens med karbonyl- och karboxylreaktivitet3-Azido-1-propylamin används vid framställning av perylendimidderivat genom att reagera med 1,6,7,12-tetrakloroperylen-3,4:9,10-tetrakarboxyanhydrid, som används i klickkemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tetrakloroperylen-3,4:9,10-tetrakarboxyanhydrid, som används i klickkemi.
Löslighet
Löslig i DMSO, DMF, DCM, kloroform, THF och vatten. Blandbar med dimetylsulfoxid, dimetylformamid, diklormetan, tetrahydrofuran, kloroform och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Azido-1-propylamine |
| Färg | Gult |
| Flampunkt | 60 °C (140 °F) |
| Linjär formel | N3CH2CH2CH2NH2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| UN-nummer | UN1993 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO, DMF, DCM, kloroform, THF och vatten; Blandas med dimetylsulfoxid, dimetylformamid, diklormetan, tetrahydrofuran, kloroform och vatten. |
| Formel vikt | 100.12 |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- 3-Azido-1-propylamine
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Azido-1-propylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.