Läs mer
3'-Azido-2',3'-dideoxyuridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Azido-2',3'-dideoxyuridine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5O4/c10-13-12-5-3-8(18-6(5)4-15)14-2-1-7(16)11-9(14)17/h1-2,5-6,8,15H,3-4H2,(H,11,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| Formel vikt | 253.0811 |