Läs mer
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine, MedChemExpress
Produktkod. 16450817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450817 50 mg
16434508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16450817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111641
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine
CAS 2095417-18-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11FN6O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 140 mg/mL (489.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O)C=C(F)C(N)=N1
Molekylvikt (g/mol) 286.22
Formel vikt 286.22
Procent renhet 99.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation