Läs mer
3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine, MedChemExpress
Produktkod. 16440817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16440817 50 mg 50mg
16424508 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16440817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111640
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine (CS-92) is a potent xenotropic murine leukemia-related retrovirus (XMRV) inhibitor with a CC50 of 43.5 μM in MCF-7 cells. 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine also inhibits HIV-1 reverse transcriptase with an EC50 of 0.06 μM in peripheral blood mononuclear (PBM) cells.
3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine (CS-92) is a potent xenotropic murine leukemia-related retrovirus (XMRV) inhibitor with a CC50 of 43.5 μM in MCF-7 cells. 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine also inhibits HIV-1 reverse transcriptase with an EC50 of 0.06 μM in peripheral blood mononuclear (PBM) cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine
CAS 1282040-14-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14N6O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]([C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Molekylvikt (g/mol) 282.26
Formel vikt 282.26
Procent renhet 99.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation