Läs mer
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine, MedChemExpress
Produktkod. 16460817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460817 50 mg
16444508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16460817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111642
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine
CAS 2095417-28-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11N5O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (464.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N([C@H]1O[C@@H](CO)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)C=C2)NC2=O
Molekylvikt (g/mol) 269.21
Formel vikt 269.21
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation