Läs mer
3'-azido-3'-deoxitymidin, 97,64 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458931 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11458931 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215480791
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Omvänd transkriptashämmare aktiv mot HIV-1-virus. Lösligt i vatten (50mg/ml)
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3'-Azido-3'-Deoxythymidine
CAS 30516-87-1
Färg Vitt
Molekylformel C10H13N5O4
MDL-nummer MFCD00006536
Kvantitet 1 g
Synonym azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
InChI-nyckel HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
LEDER CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 267.25
PubChem CID 455007
Formel vikt 267.2
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.