Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3'-azido-3'-deoxitymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496739
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496739 1 g 1g
15406749 5 g 5g
15416749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496739 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65127.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.63 SEK
    439.65 SEK / 1g
    Save 49.98 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Antiviralt medel | CAS: 30516-87-1 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
3'-Azido-3'-deoxitymidin är ett antiviralt medel och används även som en omvänt transkriptashämmare som är aktiv mot HIV-1-virus som blockerar inkorporeringen av nukleotider i växande DNA-strängar. Användbar för antivirala och anticancerstudier. 3?-Azido-3?-deoxitymidin kommer in i CNS genom diffusion och orsakar irreversibel telomerförkortning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3 -′Azido-3′ -deoxitymidin är ett antiviralt medel och används också som en omvänd transkriptashämmare som är aktiv mot HIV-1-virus som blockerar inkorporeringen av nukleotider i växande DNA-strängar. Användbar för antivirala och anticancerstudier. 3′ -Azido-3′ -deoxitymidin kommer in i CNS genom diffusion och orsakar irreversibel telomerförkortning.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Ljuskänslig& Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30516-87-1
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00006536
InChI-nyckel HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonym azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 455007
LEDER CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Smältpunkt 113 °C till 115 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 3595791
Känslighet Ljuskänslig; Mycket hygroskopisk
Merck Index 1410123
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn 1-[(2R,5S)-4-azido-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Formel vikt 267.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.