Läs mer
3'-Azido-3'-deoxythymidine Beta-D-glucuronide, Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Azido-3'-deoxythymidine beta-D-glucuronide, Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N5O10.Na/c1-5-3-21(16(28)18-13(5)25)8-2-6(19-20-17)7(30-8)4-29-15-11(24)9(22)10(23)12(31-15)14(26)27;/h3,6-12,15,22-24H,2,4H2,1H3,(H,26,27)(H,18,25,28);/q;+1/p-1/t6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,15+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 465.1108 |
| Procent renhet | >95% |