Läs mer
3'-Azido-3'-deoxytymidin, TRC
Produktkod. 30344269
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344269 1 g
1 options
Produktkod. 30344269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8250001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zidovudine
CAS 30516-87-1
Molekylformel C10 H13 N5 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy-, 3'-Azido-3'-deoxythymidine, 3-Azido-3-deoxythymidine, 3'-AZT, 3'-Azidothymidine, 3'-Deoxy-3'-azidothymidine, AZT, AZT (pharmaceutical), Azidothymidine, Azitidin, BW-A 509U, Compound S, NSC 602670, Retrovir, Retrovir IV, Retrovis, Timazid, Viro-Z, ZDV, ZVD, Zido-H
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
LEDER CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 267.24
Formel vikt 267.0968