missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Azido-7-hydroxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Azido-7-hydroxycoumarin |
| CAS | 817638-68-9 |
| Molekylformel | C9H5N3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Azido-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-2H-chromen-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H |
| LEDER | Oc1ccc2C=C(N=[N+]=[N-])C(=O)Oc2c1 |
| IUPAC-namn | 3-azido-7-hydroxychromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.15 |
| Formel vikt | 203.0331 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?