Läs mer
Tocris Bioscience™ 3-Azido-7-hydroxycoumarin
Beskrivning
3-Azido-7-hydroxycoumarin is a water-soluble fluorogenic fluorescent dye. It emits intense fluorescence only after 'click' reaction when it forms triazoles at the site of alkyne modified biomolecules. Excitation and emission maxima are 404 nm and 477 nm respectively, after click reaction.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Azido-7-hydroxy-2 H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 817638-68-9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Fluorescent Dyes |
| Molekylformel | C9H5N3O3 |
| Renhet | 0.95 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?