missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Azidobenzoic Acid, TRC

Produktkod. 30346840
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346840 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30346840 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA822045250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Azidobenzoic Acid
CAS 1843-35-2
Molekylformel C7 H5 N3 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym m-Azido-benzoic Acid, 3-Azidobenzoic acid, 3-Carboxyphenyl Azide, NSC 80932
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
IUPAC-namn 3-azidobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 163.13
Formel vikt 163.0382
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.