missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Azidobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Azidobenzoic Acid |
| CAS | 1843-35-2 |
| Molekylformel | C7 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | m-Azido-benzoic Acid, 3-Azidobenzoic acid, 3-Carboxyphenyl Azide, NSC 80932 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 3-azidobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.13 |
| Formel vikt | 163.0382 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?