Läs mer
3-(Azidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Azidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy |
| CAS | 78151-25-4 |
| Molekylformel | C9H17N4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N4O/c1-8(2)5-7(6-11-12-10)9(3,4)13(8)14/h7,14H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)CC(CN=[N+]=[N-])C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC-namn | 3-(azidomethyl)-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.26 |
| Formel vikt | 197.1402 |