Läs mer
3-Azidopropan-1-amine Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Azidopropan-1-amine Hydrochloride Salt |
| CAS | 70017-54-8 |
| Molekylformel | C3H8N4 . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Azido-3-aminopropane Monohydrochloride, 3-Azido-1-propanamine Hydrochloride, 3-Azidopropylamine Hydrochloride, N-(3-Azidopropyl)amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N4.ClH/c4-2-1-3-6-7-5;/h1-4H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 3-azidopropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vikt | 136.0516 |