Läs mer
3-Azidopropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Azidopropionic Acid |
| CAS | 18523-47-2 |
| Molekylformel | C3 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Azidopropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-5-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)CCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 3-azidopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.091 |
| Formel vikt | 115.038 |