Läs mer
(3-Azidopropyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Azidopropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N3P.BrH/c22-24-23-17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 425.0656 |