Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG 3-B cellskrapa M
Produktkod. 17235336
Change view
Längd (metriskt) handtag:
30 cm
Produktkod. Längd (metriskt) handtag
17235336 30 cm
1 options
Produktkod. 17235336 Leverantör TPP Techno Plastic Products AG Leverantörsnummer 399003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3390.00 SEK
    2962.31 SEK / Paket med 40
    Save 427.69 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
3-B Cellskrapa M, L = 30 cm, trippelpåsad
  • Den trippelpåsade förpackningslösningen (3-B) från TPP uppfyller de allt strängare kraven på renrum.
  • 3-B-produkterna ger avsevärt mer säkerhet vid tillverkning av rena aseptiska rum. Med standardförpackningen kan kontaminering som fäster på utsidan av påsen oavsiktligt transporteras in i renrumsområden.
  • 3-B-förpackningssystemet förhindrar att kontaminering når mycket känsliga produktionsområden och ökar därmed säkerheten avsevärt för hantering av ämnen i en steril miljö.
  • Alla fördelar med standardprodukten
  • Idealisk för användning i dedikerade områden där steril överföring av produkten är avgörande
  • Varje produkt är trippelförpackad i tre skalöppna påsar
  • Varje väska är märkt med ett säkerhetsnummer: 3– yttre, 2– mitten, 1– innerpåse - den efterföljande numreringen hjälper till att visa förpackningens status
  • Innersta påse 1 är märkt med produktdata: produktnummer och beskrivning, partinummer och EXP .
  • De avdragbara påsarna i säkerhetsöppningsstil ökar i storlek, så att under hantering av en påse inte nästa innerpåse av misstag går sönder och gör den kontaminerad
Specifikationer
Längd (metriskt) handtag 30 cm
Produkttyp Trippelpåsad