Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG 3-B Tissue Culture Flat Tube 10 cm 2
Produktkod. 17245316
Change view
Förslutningstyp:
Filterlock
Produktkod. Förslutningstyp
17245316 Filterlock
1 options
Produktkod. 17245316 Leverantör TPP Techno Plastic Products AG Leverantörsnummer 391243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 SEK
    2124.27 SEK / Paket med 50
    Save 400.73 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
3-B Vävnadskultur platt rör 10 cm 2 , konisk, trippelpåsad
  • Den trippelpåsade förpackningslösningen (3-B) från TPP uppfyller de allt strängare kraven på renrum.
  • 3-B-produkterna ger avsevärt mer säkerhet vid tillverkning av rena aseptiska rum. Med standardförpackningen kan kontaminering som fäster på utsidan av påsen oavsiktligt transporteras in i renrumsområden.
  • 3-B-förpackningssystemet förhindrar att kontaminering når mycket känsliga produktionsområden och ökar därmed säkerheten avsevärt för hantering av ämnen i en steril miljö.
  • Alla fördelar med standardprodukten
  • Idealisk för användning i dedikerade områden där steril överföring av produkten är avgörande
  • Varje produkt är trippelförpackad i tre skalöppna påsar
  • Varje väska är märkt med ett säkerhetsnummer: 3– yttre, 2– mitten, 1– innerpåse - den efterföljande numreringen hjälper till→ visa förpackningens status
  • Innersta påse 1 är märkt med produktdata: produktnummer och beskrivning, partinummer och EXP .
  • De avdragbara påsarna i säkerhetsöppningsstil ökar i storlek, så att under hantering av en påse inte nästa innerpåse av misstag går sönder och gör den kontaminerad
Specifikationer
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttyp Platt cellkulturrör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Filterlock
Färg Klart
Längd (metrisk) 105 mm
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 10 mL