Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG 3-B testplatta för vävnadskultur
Produktkod. 17295316
Change view
Antal Wells:
6
12
24
48
96
Total volym (metrisk) Tja:
0,34 ml
0,36 ml
1,49 ml
3,18 ml
5,96 ml
15,53 ml
Produktkod. Antal Wells Total volym (metrisk) Tja
17295316 96 0,36 ml
17255316 6 15,53 ml
17265316 12 5,96 ml
17275316 24 3,18 ml
17285316 48 1,49 ml
17205326 96 0,34 ml
6 options
Produktkod. 17295316
Brand: TPP Techno Plastic Products AG 392096
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3-B vävnadsodlingstestplatta trippelpåsad
  • Den trippelpåsade förpackningslösningen (3-B) från TPP uppfyller de allt strängare kraven på renrum.
  • 3-B-produkterna ger avsevärt mer säkerhet vid tillverkning av rena aseptiska rum. Med standardförpackningen kan kontaminering som fäster på utsidan av påsen oavsiktligt transporteras in i renrumsområden.
  • 3-B-förpackningssystemet förhindrar att kontaminering når mycket känsliga produktionsområden och ökar därmed säkerheten avsevärt för hantering av ämnen i en steril miljö.
  • Alla fördelar med standardprodukten
  • Idealisk för användning i dedikerade områden där steril överföring av produkten är avgörande
  • Varje produkt är trippelförpackad i tre skalöppna påsar
  • Varje väska är märkt med ett säkerhetsnummer: 3– yttre, 2– mitten, 1– innerpåse - den efterföljande numreringen hjälper till→ visa förpackningens status
  • Innersta påse 1 är märkt med produktdata: produktnummer och beskrivning, partinummer och EXP .
  • De avdragbara påsarna i säkerhetsöppningsstil ökar i storlek, så att under hantering av en påse inte nästa innerpåse av misstag går sönder och gör den kontaminerad
Specifikationer
Förpackning Trippelpåsad
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 0,36 ml