Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG 3-B vävnadskulturrör 20 cm 2
Produktkod. 17225316
Change view
Förslutningstyp:
Ventilerad skruvlock
Produktkod. Förslutningstyp
17225316 Ventilerad skruvlock
1 options
Produktkod. 17225316 Leverantör TPP Techno Plastic Products AG Leverantörsnummer 391106
Beräknad leverans: 11-11-2026
3-B Vävnadsodlingsrör 20 cm 2 trippelpåsad
  • Den trippelpåsade förpackningslösningen (3-B) från TPP uppfyller de allt strängare kraven på renrum.
  • 3-B-produkterna ger avsevärt mer säkerhet vid tillverkning av rena aseptiska rum. Med standardförpackningen kan kontaminering som fäster på utsidan av påsen oavsiktligt transporteras in i renrumsområden.
  • 3-B-förpackningssystemet förhindrar att kontaminering når mycket känsliga produktionsområden och ökar därmed säkerheten avsevärt för hantering av ämnen i en steril miljö.
  • Alla fördelar med standardprodukten
  • Idealisk för användning i dedikerade områden där steril överföring av produkten är avgörande
  • Varje produkt är trippelförpackad i tre skalöppna påsar
  • Varje väska är märkt med ett säkerhetsnummer: 3– yttre, 2– mitten, 1– innerpåse - den efterföljande numreringen hjälper till→ visa förpackningens status
  • Innersta påse 1 är märkt med produktdata: produktnummer och beskrivning, partinummer och EXP .
  • De avdragbara påsarna i säkerhetsöppningsstil ökar i storlek, så att under hantering av en påse inte nästa innerpåse av misstag går sönder och gör den kontaminerad
Specifikationer
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Cellkulturrör
Beskrivning 20 cm 2 Cellodlingsrör, VENT Cap, Ytbehandlad
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Ventilerad skruvlock
Färg Klart
Längd (metrisk) 121 mm
Material Polystyren
Förpackningstyp Trippelpåsad
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Form Rund