Läs mer
3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol, Mikromol™
Beskrivning
3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 19574-66-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, 3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol, Diphenhydramine Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O3/c17-11-15(18)12-19-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-18H,11-12H2 |
| LEDER | OCC(O)COC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-benzhydryloxypropane-1,2-diol |
| Visa mer |