Läs mer
3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-benzyl-N,2-dimethylpropan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-benzyl-N,2-dimethylpropan-1-amine |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-benzyl-N,2-dimethylpropan-1-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H23 N O2 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-15(12-20(2)13-16-6-4-3-5-7-16)10-17-8-9-18-19(11-17)22-14-21-18/h3-9,11,15H,10,12-14H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(CN(C)Cc1ccccc1)Cc2ccc3OCOc3c2 |
| IUPAC-namn | 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-benzyl-N,2-dimethylpropan-1-amine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.391 |
| Visa mer |