Läs mer
3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-benzyl-N,2-dimethylpropan-1-amine, TRC
Produktkod. 30346194
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346194 100 mg
30330431 500 mg
30343622 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30346194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB857565100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-benzyl-N,2-dimethylpropan-1-amine
Analyt- eller komponentnamn 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-benzyl-N,2-dimethylpropan-1-amine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H23 N O2
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-15(12-20(2)13-16-6-4-3-5-7-16)10-17-8-9-18-19(11-17)22-14-21-18/h3-9,11,15H,10,12-14H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(CN(C)Cc1ccccc1)Cc2ccc3OCOc3c2
IUPAC-namn 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-benzyl-N,2-dimethylpropan-1-amine
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 297.391
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 297.173