Läs mer
3-Bensoyl-1,1,1-trifluoraceton, 98+%
Produktkod. 11448986
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448986 100 g 100g
11438986 25 g 25g
11458986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17110.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 326-06-7 | C10H7F3O2 | 216,16 g/mol
3-bensoyl-1,1,1-trifluoraceton, används som en primär och sekundär mellanprodukt. Det används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-bensoyl-1,1,1-trifluoraceton, används som primär och sekundär mellanprodukt. Det används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Svårlöslig i vatten
(0,24 g/L) (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 326-06-7
Molekylformel C10H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 216.16
MDL-nummer MFCD00000425
InChI-nyckel VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, benzoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, benzoyl trifluoroacetyl methane, 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-butane-1,3-dione, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .omega.-trifluoroacetyl acetophenone, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoro-2-propanone
PubChem CID 67589
IUPAC-namn 4,4,4-trifluoro-l-fenylbutan-1,3-dion
LEDER FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Smältpunkt 37 °C till 40 °C
Densitet 1.113
Kokpunkt 224 °C
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1875083
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,24 g/L) (25 °C).
Formel vikt 216.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.