Läs mer
3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile |
| CAS | 42872-30-0 |
| Molekylformel | C16 H13 N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Ketoprofen Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3 |
| LEDER | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-benzoylphenyl)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vikt | 235.0997 |