Läs mer
3-Benzoylacrylic acid, predominantly trans, 97%
Produktkod. 11409063
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409063 5 g 5g
11419063 25 g 25g
11429063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11147.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 583-06-2 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
2-butensyra, 4-oxo-4-fenyl- kunde reagera med morfolin och erhålla 2-morfolin-4-yl-4-oxo-4-fenyl-smörsyra. Denna reaktion behöver lösningsmedlet av toluen, etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-butensyra, 4-oxo-4-fenyl- kunde reagera med morfolin och erhålla 2-morfolin-4-yl-4-oxo-4-fenyl-smörsyra. Denna reaktion behöver lösningsmedlet av toluen, etanol.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-06-2
Molekylformel C10H8O3
Molekylvikt (g/mol) 176.171
MDL-nummer MFCD00014015
InChI-nyckel PLPDHGOODMBBGN-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-benzoylacrylic acid, benzoylacrylic acid, 4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid, e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, acrylic acid, 3-benzoyl, 2-butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl, 4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, crotonic acid, 4-oxo-4-phenyl, .beta.-benzoylacrylic acid, trans-3-benzoylacrylic acid
PubChem CID 676116
IUPAC-namn (E)-4-oxo-4-fenylbut-2-ensyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzoylacrylic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 93°C to 97°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1817876
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.