Läs mer
3-Bensoylbensoesyra, 98 %
Produktkod. 11477196
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477196 5 g 5g
11487196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25519.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 579-18-0 | C14H10O3 | 226,23 g/mol
3-bensoylbensoesyra har använts i ljusinducerade reaktioner på bensofenonterminerad bordopad diamant (BDD ) ytor och beredning av bensofenonflavonolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-bensoylbensoesyra har använts i ljusinducerade reaktioner på bensofenonterminerad bordopad diamant (BDD ) ytor och beredning av bensofenonflavonolderivat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 579-18-0
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD00002518
InChI-nyckel AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101386
IUPAC-namn 3-bensoylbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzoylbenzoic acid
Smältpunkt 162°C to 166°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2212366
Synonym benzoic acid, 3-benzoyl, m-benzoylbenzoic acid, 3-benzoyl benzoic acid, 3-benzoyl-benzoic acid, 3-phenylcarbonyl benzoic acid, 3-benzoylbenzoicacid, 3-benzoyl-benzoesaure, 3-benzoylbenzoic-acid, acmc-20an9k, benzoic acid,3-benzoyl
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 226.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.