Läs mer
3-Benzoylbenzyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Benzoylbenzyl Bromide |
| CAS | 22071-24-5 |
| Molekylformel | C14 H11 Br O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrO/c15-10-11-5-4-8-13(9-11)14(16)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | BrCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [3-(bromomethyl)phenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.14 |
| Formel vikt | 273.9993 |