Läs mer
3-Benzoyloxyacetophenone, Mikromol™
Beskrivning
3-Benzoyloxyacetophenone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Benzoyloxyacetophenone |
| CAS | 139-28-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Benzoyloxyacetophenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H12 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Benzoyloxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O3/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)18-15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(OC(=O)c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | (3-acetylphenyl) benzoate |
| Visa mer |