missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3-Benzoylphenyl)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(3-Benzoylphenyl)acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Benzoylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 22071-22-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3-Benzoylphenyl)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H12 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ketoprofen Imp. B (EP), (3-Benzoylphenyl)acetic Acid, 2-(3-Benzoylphenyl)acetic acid, RU 4462, m-Benzoylphenylacetic acid, Ketoprofen Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O3/c16-14(17)10-11-5-4-8-13(9-11)15(18)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-benzoylphenyl)acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?