Läs mer
(3-Benzoylphenyl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO/c16-10-9-12-5-4-8-14(11-12)15(17)13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2 |
| Formel vikt | 221.0841 |