Läs mer
(3-Benzoylphenyl)ethanenitrile, Mikromol™
Produktkod. 17910736
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17910736 100 mg
1 options
Produktkod. 17910736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.14
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
CAS 21288-34-6
Analyt- eller komponentnamn (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H11 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile, Ketoprofen Imp. I (EP), Ketoprofen Impurity I
InChI formel InChI=1S/C15H11NO/c16-10-9-12-5-4-8-14(11-12)15(17)13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
LEDER O=C(c1ccccc1)c2cccc(CC#N)c2
IUPAC-namn 2-(3-benzoylphenyl)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 221.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 221.0841 g/mol