Läs mer
3-Bensoylpropansyra, TRC
Produktkod. 30343204
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30343204 50 g
1 options
Produktkod. 30343204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20880050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzoylpropanoic Acid
CAS 2051-95-8
Molekylformel C10 H10 O3
Kvantitet 50 g
Synonym Benzenebutanoic acid, γ-oxo-, Propionic acid, 3-benzoyl- (6CI,7CI,8CI), γ-Oxobenzenebutanoic acid, 3-Benzoylpropanoic acid, 3-Benzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 4-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-4-oxobutanoic acid, NSC 2092, NSC 229040, NSC 51010, Propanoic acid, 3-benzoyl-, β-Benzoylpropionic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 4-oxo-4-fenylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 178.185
Formel vikt 178.063