Läs mer
3-bensoylpropionsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11487967
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487967 25 g 25g
11497967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16636.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2051-95-8
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00002792
InChI-nyckel KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
PubChem CID 72871
ChEBI CHEBI:64437
IUPAC-namn 4-oxo-4-fenylbutansyra
LEDER OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzoylpropionic acid
Smältpunkt 114°C to 120°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 639757
Formel vikt 178.19
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Benzoylpropionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Benzoylpropionic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.