Läs mer
3-Benzoylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10559800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10559800 25 g Glass bottle 25g
10444735 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10559800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105810250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5424-19-1
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD00006394
InChI-nyckel RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
PubChem CID 21540
IUPAC-namn phenyl(pyridin-3-yl)methanone
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Benzoylpyridine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36.0°C to 40.0°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 307.0°C
Flampunkt 150°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H9NO
Linjär formel C6H5CO(C5H4N)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Benzoylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.