Läs mer
3-bensyl-5-(2-hydroxyetyl)-4-metyltiazoliumklorid, 98 %
Produktkod. 11322696
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322696 100 g 100g
11312696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08750.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 4568-71-2 | C13H16ClNOS | 269,79 g/mol
3-bensyl-5-(2-hydroxietyl)-4-metyltiazoliumklorid, alifatiska aldehyder genomgår acyloinkondensationen i närvaro av denna katalysator och mild bas. Det fungerar som en katalysator för tillsats av alifatiska och heterocykliska aldehyder tillα ,β -omättade ketoner, nitriler och estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-bensyl-5-(2-hydroxietyl)-4-metyltiazoliumklorid, alifatiska aldehyder genomgår acyloinkondensationen i närvaro av denna katalysator och mild bas. Det fungerar som en katalysator för tillsats av alifatiska och heterocykliska aldehyder tillα ,β -omättade ketoner, nitriler och estrar.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4568-71-2
Molekylformel C13H16ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 269.79
MDL-nummer MFCD00011959
InChI-nyckel IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride, thiazolium, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3-phenylmethyl-, chloride, 2-4-methyl-3-benzyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol, chloride, acmc-1aqyn, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl thazolium chloride, 3-benzyl-4-methyl-5-hydroxyethylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5 2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride
PubChem CID 2833352
IUPAC-namn 2-(3-bensyl-4-metyl-l,3-tiazol-3-ium-5-yl)etanol;klorid
LEDER [Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Smältpunkt 142 °C till 145 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3788921
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 269.8
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.